Läs mer
Tungsten carbide, 99.5% (metals basis)
Produktkod. p-7051625
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11388808
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041665.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12070-13-2 | CW2 | 379.69 g/mol
Volframkarbid används i industrimaskiner, skärande verktyg, slipmedel, pansarbrytande rundor och smycken. Det är att föredra även framför rostfritt stål på grund av deras otroliga hårdhet och motståndskraft mot slitage. Det används för tillverkning av kvarnprodukter inklusive malning och fräsning. Det inkluderar även tippvandring, skidstavar och klossar. Det används främst i form av hårdmetall.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12070-13-2
Molekylformel CW2
Molekylvikt (g/mol) 379.69
MDL-nummer MFCD00801036
InChI-nyckel FHLFYDOXSZQEPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten carbide w2c, methyliumylidyneditungstenene
PubChem CID 102601578
IUPAC-namn metyliumylidineditungstenen
LEDER [W-]=[W]#[C+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungsten carbide
Smältpunkt ∼2800°C
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel W2C
UN-nummer UN3178
Löslighetsinformation Soluble in nitric acid and hydrofluoric acid. Insoluble in water.
Formel vikt 379.71
Procent renhet 99.5%
Densitet 17.15 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.