Läs mer
Tungsten carbide, 99.5% (metals basis)
Beskrivning
Volframkarbid används i stor utsträckning som skärverktyg för bearbetning och i pansarbrytande ammunition. Det används också i hovslageri, skoning av hästar samt för att förbättra greppet på hala underlag som vägar eller is. Den finner tillämpning i kärnreaktorer som en effektiv neutronreflektor. Det används också för att tillverka kirurgiska instrument avsedda för öppen kirurgi såsom sax, pincett, hemostater, bladhandtag och i laparoskopiska kirurgiinstrument som gripare, skärare, nålhållare och kauterisering. Vidare brukade den också göra den roterande kulan i spetsarna på kulspetspennor, brudsmycken och mätblock, vilket är användbart för att producera precisionslängder i dimensionell mätning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tungsten carbide |
| Smältpunkt | 2870°C |
| Färg | Grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Analysprocentintervall | 99.5% metal basis |
| Löslighetsinformation | Soluble in nitric acid and hydrofluroic acid. Insoluble in water. |
| Formel vikt | 195.86 |
| Odör | Odorless |
| Densitet | 15.63 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.