Läs mer
Tungsten carbide, 99.5% (metals basis)
Produktkod. 11391819
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11391819 500 g 500g
11301829 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391819 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012482.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12070-12-1 | CW | 195.85 g/mol
Volframkarbid används i stor utsträckning som skärverktyg för bearbetning och i pansarbrytande ammunition. Det används också i hovslageri, skoning av hästar samt för att förbättra greppet på hala underlag som vägar eller is. Den finner tillämpning i kärnreaktorer som en effektiv neutronreflektor. Det används också för att tillverka kirurgiska instrument avsedda för öppen kirurgi såsom sax, pincett, hemostater, bladhandtag och i laparoskopiska kirurgiinstrument som gripare, skärare, nålhållare och kauterisering. Vidare brukade den också göra den roterande kulan i spetsarna på kulspetspennor, brudsmycken och mätblock, vilket är användbart för att producera precisionslängder i dimensionell mätning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12070-12-1
Molekylformel CW
Molekylvikt (g/mol) 195.85
MDL-nummer MFCD00011464
InChI-nyckel UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten carbide, tungsten iv carbide, rfdbds g@, tungsten carbide ds 60, methanidylidynetungstenylium, methanidylidynetungsten 1+, tungsten-carbide/cobalt co=8wt% powder nano
IUPAC-namn metanidylidynetungstenylium
LEDER [C-]#[W+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungsten carbide
Smältpunkt 2870°C
Färg Grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99.5% metal basis
Löslighetsinformation Soluble in nitric acid and hydrofluroic acid. Insoluble in water.
Formel vikt 195.86
Odör Odorless
Densitet 15.63
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.