Läs mer
Tungsten carbide, 99% (metals basis)
Produktkod. 11328488
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328488 50 g 50g
11318488 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328488 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040502.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12070-12-1 | CW | 195.85 g/mol
Skärverktyg av sintrad volframkarbid är mycket nötningsbeständiga. Volframkarbid används ofta i pansarbrytande ammunition. Volframkarbid är också en effektiv neutronreflektor. Hårda karbider, särskilt volframkarbid, används av idrottare för balans. Volframkarbid används också för tillverkning av kirurgiska instrument
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12070-12-1
Molekylformel CW
Molekylvikt (g/mol) 195.85
MDL-nummer MFCD00011464
InChI-nyckel UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten carbide, tungsten iv carbide, rfdbds g@, tungsten carbide ds 60, methanidylidynetungstenylium, methanidylidynetungsten 1+, tungsten-carbide/cobalt co=8wt% powder nano
IUPAC-namn volframiometanid
LEDER [C-]#[W+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungsten Carbide
Smältpunkt 2870°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99%, metal basis
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in nitric acid and hydrochloric acid.
Formel vikt 195.86
Densitet 15.63
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.