Läs mer
Cole-Parmer™ Volframkarbidkula
Produktkod. 12598696 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Förpackningsmängd:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsmängd unitSize
12598696 1 st Varje
1 options
Produktkod. 12598696 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 8004A
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Tungsten Carbide Ball för användning med 8004 Tungsten Carbide Grinding Vial Set och 8004SS stålmantlad Tungsten Carbide Grinding Vial Set.
  • Hög motståndskraft mot nötning
  • Hållbar och mycket hög effektivitet
  • Typisk sammansättning: Huvudelement– W, C, Co; Mindre element– Ta, Ti, Nb
  • Hårdhet: Mohs 8 1/2 + Knoop 1400 - 1800
Specifikationer
Produkttyp Slipande bollar
Diameter (engelska) 0,4375 tum.
Diameter (metrisk) 11.2 mm
För användning med (utrustning) 8004 volframkarbid slipflaska set, 8004 SS stålmantlad volframkarbid slipflaska set
Material Volframkarbid
Förpackningsmängd 1 st