Läs mer
Tungsten carbide Cobalt, 99% (metals basis)
Produktkod. 11358227
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358227 250 g 250g
11368227 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022955.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 12774-15-1 | CHCoW | 255.79 g/mol
Tungsten carbide Cobalt is used in cutting tools, having hard ceramic crystals of a few microns in size within a ductile metal matrix, use as electrodes for Electrode Discharge Machining. It is also used in production of tools for milling, drilling and pressing/punching processes, surgical instruments, product is the rotating balls used in ball point pens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12774-15-1
Molekylformel CHCoW
Molekylvikt (g/mol) 255.79
MDL-nummer MFCD00064847
InChI-nyckel IKEHVRMRUVYPGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten carbide cobalt, methylidynetungsten cobalt
PubChem CID 56846058
LEDER [Co].C#[W]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungsten carbide Cobalt
Färg Grå
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd WC:Co; 94:6 wt%
Kvantitet 250 g
Maskstorlek −325 Mesh
Odör Odorless
Form Pulver
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3178
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn cobalt;methylidynetungsten
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.