Läs mer
SPEX™ SamplePrep Volframkarbid slipkula set om 4
Produktkod. 15330532 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15330532 5 ml Paket med 4
1 options
Produktkod. 15330532 Leverantör SPEX™ SamplePrep Leverantörsnummer 5004A
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
SPEX SamplePrep™ Ersättande volframkarbidkula för 5004 volframkarbidslipflaska set.
  • Ersättningsslipkula av volframkarbid för 5004 volframkarbidfodrad slipflaska set
  • Säljs som en påse med 4 slipkulor
Specifikationer
Produkttyp Tillbehör för slipflaska
Kapacitet (metrisk) 5 ml
För användning med (utrustning) 5004
Höjd (metrisk) 7.9 mm
Inkluderar 4 slipkulor
Längd (metrisk) 7.9 mm
Material Volframkarbid
Bredd (metrisk) 7.9 mm