Läs mer
Tungsten dichloride dioxide, 99%
Produktkod. p-4904563
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11483870
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089962.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13520-76-8 | WO2Cl2
Volframdikloriddioxid används som en kemisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13520-76-8
Molekylformel WO2Cl2
MDL-nummer MFCD00054136
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungsten dichloride dioxide
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99%
Löslighetsinformation Soluble in cold water. Decomposes in hot water.
Formel vikt 286.75
Odör Acrid
Känslighet Moisture sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.