Läs mer
Volframfolie, 0,1 mm tjock, 99,95 % (metallbas)
Produktkod. 11365918
Change view
Kvantitet:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
150 x 300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11365918 100 x 100 mm Varje
11335789 50 x 50 mm Varje
11355918 150 x 300 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11365918 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010416.GH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3452.70 SEK
    2747.65 SEK / Paket med 1
    Save 705.05 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
I lager
Form: Cirka 4,8 g/50 x 50 mm | CAS: 7440-33-7 | W | 183,84 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-33-7
Molekylformel W
Molekylvikt (g/mol) 183.84
MDL-nummer MFCD00011461
InChI-nyckel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-namn volfram
LEDER [W]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungsten
Färg Silver till grått
Utseende Silvergrå florett
Kvantitet 100 x 100 mm
Analysprocentintervall 99,95 % (metallbaserad bas)
Form Florett
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.