Läs mer
Tungsten gauze, 100 mesh woven from 0.0254mm (0.001in) dia wire
Produktkod. 11325227
Kvantitet:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11325227
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040924.FL
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-33-7
Molekylformel W
Molekylvikt (g/mol) 183.84
MDL-nummer MFCD00011461
InChI-nyckel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-namn volfram
LEDER [W]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungsten gauze
Namnnotering Woven from 0.0254mm (0.001 in.) dia. wire
Kvantitet 75 x 75 mm
Maskstorlek 100 Mesh
Form Wire Cloth
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.