Läs mer
Volframhexakarbonyl, 97 %
Produktkod. 10503201 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Packungsgröße:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Kvantitet Förpackning Packungsgröße
10503201 10 g Glasflaska 10g
10533391 50 g Glasflaska 50g
10062973 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Catalog No. 10503201 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 221040100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Volframhexakarbonyl, 99%, C6O6W, CAS-nummer-14040-11-0, 250g, 175,0 grader. C, gul till beige, 237-880-2, 98,5 % min., 06 658; 08,525; 05,142; 06,125; 07,71; 08,110; 13,51, 351.91, GHS signalord: Fara, GHS H-uttalande Giftigt vid kontakt med huden. Giftigt om det sväljs. Giftigt om man andas in. | CAS: 14040-11-0 | C6O6W | 351,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14040-11-0
Molekylformel C6O6W
Molekylvikt (g/mol) 351.91
MDL-nummer MFCD00011462
Spezifikation
Kokpunkt 175,0 °C
Kemiskt namn eller material Tungsten hexacarbonyl
Smältpunkt 150,0 °C
Färg Gul till Beige
Fysisk form Fint kristallint pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel W(CO6)
Fieser 06,658; 08,525; 05,142; 06,125; 07,71; 08,110; 13,51
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i organiska lösningsmedel
Formel vikt 351.91
Procent renhet 99%
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tungsten hexacarbonyl
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.