Läs mer
Volframhexakarbonyl, 97 %
Produktkod. 10533391 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10533391 50 g Glasflaska 50g
10503201 10 g Glasflaska 10g
10062973 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10533391 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 221040500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4645.00 SEK
    4166.65 SEK / 50g
    Save 478.35 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Add to basket
Volframhexakarbonyl, 99%, C6O6W, CAS-nummer-14040-11-0, 250g, 175,0 grader. C, gul till beige, 237-880-2, 98,5 % min., 06 658; 08,525; 05,142; 06,125; 07,71; 08,110; 13,51, 351.91, GHS signalord: Fara, GHS H-uttalande Giftigt vid kontakt med huden. Giftigt om det sväljs. Giftigt om man andas in. | CAS: 14040-11-0 | C6O6W | 351,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14040-11-0
Molekylformel C6O6W
Molekylvikt (g/mol) 351.91
MDL-nummer MFCD00011462
Specifications
Kokpunkt 175,0 °C
Kemiskt namn eller material Tungsten hexacarbonyl
Smältpunkt 150,0 °C
Färg Gul till Beige
Fysisk form Fint kristallint pulver
Kvantitet 50 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel W(CO6)
Fieser 06,658; 08,525; 05,142; 06,125; 07,71; 08,110; 13,51
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i organiska lösningsmedel
Formel vikt 351.91
Procent renhet 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tungsten hexacarbonyl
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.