Läs mer
Tungsten hexacarbonyl, 97%
Produktkod. p-4112303 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 10503201
Brand: Thermo Scientific 221040100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tungsten hexacarbonyl, 99%, C6O6W, CAS Number-14040-11-0, 250g, 175.0 deg.C, Yellow to Beige, 237-880-2, 98.5% min., 06,658; 08,525; 05,142; 06,125; 07,71; 08,110; 13,51, 351.91, GHS Signal Word: Danger, GHS H Statement Toxic in contact with skin. Toxic if swallowed. Toxic if inhaled. | CAS: 14040-11-0 | C6O6W | 351.91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14040-11-0
Molekylformel C6O6W
Molekylvikt (g/mol) 351.91
MDL-nummer MFCD00011462
Specifikationer
Kokpunkt 175.0°C
Kemiskt namn eller material Tungsten hexacarbonyl
Smältpunkt 150.0°C
Färg Gul till Beige
Fysisk form Fint kristallint pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel W(CO6)
Fieser 06,658; 08,525; 05,142; 06,125; 07,71; 08,110; 13,51
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formel vikt 351.91
Procent renhet 99%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tungsten hexacarbonyl
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.