Läs mer
Tungsten(IV) selenide, 99.8% (metals basis)
Produktkod. 11342178
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342178 10 g 10g
11352178 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342178 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013084.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12067-46-8 | Se2W | 341.782 g/mol
Volfram(IV)selenid används som en viktig förening i elektrokemiska solceller. Den fungerar som en stabil halvledare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12067-46-8
Molekylformel Se2W
Molekylvikt (g/mol) 341.782
MDL-nummer MFCD00049703
InChI-nyckel ROUIDRHELGULJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten selenide, tungsten diselenide, tungsten selenide wse2, tungsten iv selenide, bis selanylidene tungsten, diselanylidenetungsten, tungsten diselenide, crystal
PubChem CID 82910
IUPAC-namn bis(selanyliden)volfram
LEDER [Se]=[W]=[Se]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungsten(IV) Selenide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.8%, metal basis
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 341.77
Densitet 9.32
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.