Läs mer
Volframplatta, 6,4 mm (0,25 tum) tjock, 25 x 100 mm (0,98 x 3,9 tum), 99,95 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15404735
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15404735 1 Pc. Varje
1 options
Produktkod. 15404735 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 000936.KF
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-33-7 | W | 183,84 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungsten plate
Namnnotering 6,4 mm tjock, 25x100 mm
CAS 7440-33-7
Kvantitet 1 Pc.
Vikt ≈310g/platta
Form Tallrik
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel W
MDL-nummer MFCD00011461
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
InChI-nyckel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
LEDER [W]
IUPAC-namn volfram
Molekylvikt (g/mol) 183.84
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Procent renhet 99.95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.