Läs mer
Tungsten Rhenium wire, 0.25mm (0.01in) dia, 99.95% (metals basis)
Produktkod. 11326777
Kvantitet:
10 m
2 m
Förpackningsstorlek:
10m
2m
Produktkod. 11326777
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010073.G6
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungsten Rhenium wire
Namnnotering 0.25mm (0.01 in.) dia.
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd W:Re; 97:3 wt%
Kvantitet 10 m
Vikt ≈1.9g/2m
Form Wire
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
MDL-nummer MFCD02091751
Procent renhet 99.95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.