Läs mer
Volframsnigel, 3,175 mm (0,125 tum) dia x 3,175 mm (0,125 tum) längd, 99,97 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11400700
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11400700
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044249.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Form: ca. 0,49 g/snigel
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-33-7
Molekylformel W
Molekylvikt (g/mol) 183.84
MDL-nummer MFCD00011461
InChI-nyckel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-namn volfram
LEDER [W]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungsten
Färg Silver till grått
Utseende Silver Gray slug
Densitet 19.3g/cm3
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.97% (Metals basis)
Form Slug
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.