Läs mer
Volframlösning för ICP/MS 100mg/L NH 4 OH-matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12957313 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12957313 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12957313 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 466 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    752.00 SEK
    583.75 SEK / 100ml
    Save 168.25 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungsten
Förpackning Flaska
CAS 7440-33-7
Molekylformel W
Koncentration 100 mg/L
MDL-nummer MFCD00011461
InChI-nyckel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
LEDER [W]
IUPAC-namn volfram
Lösningsmedel eller matris Ammoniak
Molekylvikt (g/mol) 183.84
PubChem CID 23964
Kvantitet 100 mL
ChEBI CHEBI:27998