Läs mer
Volframförstoftningsmål, 50,8 mm (2,0 tum) dia x 3,18 mm (0,125 tum) tjockt, 99,95 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15404865
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15404865 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15404865 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041638.KS
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Volframförstoftningsmål används för Magnetronförstoftningskälla. Det används också i elektriska glödtrådar (t.ex. i elektriska glödlampor), strålningsskärmning, militära applikationer (t.ex. pansar och snäckor), samt motviktsmaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungsten sputtering target
Namnnotering 50,8 mm (2,0 tum) i diameter x 3,18 mm (0,125 tum) tjock
Kvantitet 1 st
CAS 7440-33-7
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel W
MDL-nummer MFCD00011461
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
InChI-nyckel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
LEDER [W]
IUPAC-namn volfram
Molekylvikt (g/mol) 183.84
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Procent renhet 99.95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.