Läs mer
Volframförstoftningsmål, 50,8 mm (2,0 tum) dia x 6,35 mm (0,250 tum) tjockt, 99,95 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Volfram användes flitigt för glödtrådarna i gammaldags glödlampor, dess legeringar används i många högtemperaturapplikationer, såsom bågsvetselektroder och värmeelement i högtemperaturugnar. Vissa bakterier använder volfram i ett enzym för att reducera karboxylsyror till aldehyder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | Tungsten sputtering target |
| Namnnotering | 50,8 mm (2,0 tum) i diameter x 6,35 mm (0,250 tum) tjock |
| Kvantitet | 1 st |
| CAS | 7440-33-7 |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Molekylformel | W |
| MDL-nummer | MFCD00011461 |
| Synonym | wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| InChI-nyckel | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.