Läs mer
Volframförstoftningsmål, 76,2 mm (3,0 tum) dia x 6,35 mm (0,250 tum) tjockt, 99,95 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15434865
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15434865 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15434865 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041641.KS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungsten sputtering target
Namnnotering 76,2 mm (3,0 tum) diameter x 6,35 mm (0,250 tum) tjock
Kvantitet 1 st
CAS 7440-33-7
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel W
MDL-nummer MFCD00011461
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
InChI-nyckel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
LEDER [W]
IUPAC-namn volfram
Molekylvikt (g/mol) 183.84
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Procent renhet 99.95%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.