Läs mer
Tungsten Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution NH3 0.1M, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Förpackning | HDPE plastic bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| Färg | Colorless |
| Kvantitet | 500 mL |