Läs mer
Tungsten sulfide, 99.8% (metals basis)
Produktkod. p-4904565
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11311878
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011829.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 12138-09-9 | S2W | 247.96 g/mol
Volframsulfid används som en komponent i katalysatorer för hydrobehandling av råolja, hydroavsvavling och hydrodenitrifieringsreaktioner. Den kan användas som sekundära litiumbatterikatoder i fast tillstånd och andra elektrokemiska anordningar. Det har visat sig att det bildar oorganiska nanorör, vilket är bättre förstärkningsmedel än kolnanorör. Tillsats av volframsulfid till epoxiharts förbättrar vidhäftning, brottseghet och frigöringshastighet för töjningsenergi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12138-09-9
Molekylvikt (g/mol) 247.96
MDL-nummer MFCD00011467
InChI-nyckel ITRNXVSDJBHYNJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn disulfanylidenetungsten
LEDER S=[W]=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungsten sulfide
Smältpunkt 1250°C (decomposition)
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.8% metal basis
Molekylformel S2W
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 247.98
Odör Odorless
Densitet 7.5
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.