Läs mer
Tungsten(V) dichloride triethoxide, 10% w/v in ethanol, Thermo Scientific™
Produktkod. 11343548
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
Produktkod. 11343548
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039171.AC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 45000-93-9
Molekylformel C6H18Cl2O3W
Molekylvikt (g/mol) 392.947
MDL-nummer MFCD00210651
InChI-nyckel AQDCOTYKQNGVLX-UHFFFAOYSA-L
Synonym tungsten v dichloride triethoxide w/v in ethanol
PubChem CID 86208842
IUPAC-namn dichlorotungsten;ethanol
LEDER CCO.CCO.CCO.Cl[W]Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungsten(V) dichloride triethoxide
Färg Blue
Fysisk form Liquid
Kvantitet 25 mL
Linjär formel WCl2(OC2H5)3
UN-nummer UN2924
Formel vikt 389.94
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 10% w/v in ethanol
Odör Alcohol-like
Känslighet Moisture sensitive