Läs mer
Volfram(V)etoxid
Produktkod. 11318958
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318958 2 g 2g
11328958 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318958 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041794.04
 Begränsad artikel
I lager
Intermediär för sol-gel-beläggningar | CAS: 26143-11-3 | C10H25O5W | 409,15 g/mol
Volfram(V)etoxid används som mellanprodukt för sol-gel-beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26143-11-3
Molekylformel C10H25O5W
Molekylvikt (g/mol) 409.15
MDL-nummer MFCD00078041
InChI-nyckel SRGJJDPFERQMIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten v ethoxide, pentaethoxywolfram v, tungsten pentaethoxide, acmc-1cbw9, tungsten 5+ pentakis ethoxide
PubChem CID 57357833
IUPAC-namn etanolat; volfram
LEDER CCO[W](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungsten(V) ethoxide
Kokpunkt 110°C to 115°C (1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Linjär formel W(OC2H5)5
Kvantitet 2 g
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in hydrocarbons.
Formel vikt 409.15
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.