Läs mer
Volfram(VI)klorid, 99 %, 20 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10392873 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10392873 10 g 10g
10261053 50 g 50g
10328613 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10392873 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 200300100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13283-01-7 | Cl6W | 396.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13283-01-7
Molekylformel Cl6W
Molekylvikt (g/mol) 396.57
MDL-nummer MFCD00011463
InChI-nyckel KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
Synonym tungsten vi chloride, tungsten hexachloride, wolfram hexachloride, wcl6, tungsten chloride wcl6 , oc-6-11, tungsten chloride, oc-6-11, tungsten chloride 8ci, tungsten 6+ hexachloride, wolframhexachlorid, hexachloridotungsten
PubChem CID 83301
ChEBI CHEBI:37771
IUPAC-namn hexaklorvolfram
LEDER Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 347°C
Kemiskt namn eller material Tungsten(VI) chloride
Smältpunkt 275°C
Namnnotering 20 Mesh
Färg Gråviolett
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel WCl6
Fieser 04,569; 05,742; 06,658; 14,346; 09,498; 10,444; 12,566; 13,343
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in cs2,chloroform,methyl alcohol,ether,,acetone,pyridine,glycerol,ligroin,ethanol,,carbon tetrachloride,phosphorus oxytrichloride,,benzene
Formel vikt 396.57
Procent renhet 99%
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.