Läs mer
Volfram(VI)klorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11391699
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11391699 50 g 50g
11301709 5 g 5g
11371699 10 g 10g
11381699 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11391699 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012337.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13283-01-7 | Cl6W | 396.54 g/mol
Det är en föregångare för många volframföreningar. Det används i volframplätering, rening av volfram och olefinpolymerisation. Det används också som petroleumkatalysator och i intelligent glas. Den kan användas för deoxygenering av epoxider och som reagens vid organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13283-01-7
Molekylformel Cl6W
Molekylvikt (g/mol) 396.54
MDL-nummer MFCD00011463
InChI-nyckel KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
Synonym tungsten vi chloride, tungsten hexachloride, wolfram hexachloride, wcl6, tungsten chloride wcl6 , oc-6-11, tungsten chloride, oc-6-11, tungsten chloride 8ci, tungsten 6+ hexachloride, wolframhexachlorid, hexachloridotungsten
PubChem CID 83301
ChEBI CHEBI:37771
IUPAC-namn hexaklorvolfram
LEDER Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 346°C
Kemiskt namn eller material Tungsten(VI) Chloride
Smältpunkt 275°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99%
Löslighetsinformation Soluble in carbon disulfide,carbon tetrachloride and phosphorus oxychloride.
Formel vikt 396.57
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 3.52
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.