Läs mer
Volfram(VI)etoxid
Produktkod. 11338958
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338958 1 g 1g
11348958 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338958 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041795.03
 Begränsad artikel
I lager
Intermediär för sol-gel-beläggningar | CAS: 62571-53-3 | C12H30O6W | 454,21 g/mol
Mellanprodukt för sol-gel-beläggningar Volfram(VI)-etoxid används i nanomaterial, tunna filmer, display och bildbehandling, optik och glasögon. Den används också för röntgenskärmfosfor, brandskyddande tyger och i gassensorer. Det fungerar också som en mellanprodukt för sol-gel-beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62571-53-3
Molekylformel C12H30O6W
Molekylvikt (g/mol) 454.21
MDL-nummer MFCD00156526
InChI-nyckel JHZFYDXXWXXVRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten vi ethoxide, tungsten vi ethoxide w/v in ethanol, acmc-20ajad, wolfram vi hexaethoxide, ethanol, tungsten 6+ salt, tungsten 6+ hexakis ethoxide
PubChem CID 13828235
IUPAC-namn etanolat; volfram
LEDER CCO[W](OCC)(OCC)(OCC)(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungsten(VI) ethoxide
Smältpunkt 150°C
Färg Vitt till brunt
Linjär formel W(OC2H5)6
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3181
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in ethyl acetateSoluble in ethyl acetate,hydrocarbons and esters.
Formel vikt 454.21
Fysisk form Chunks and/or Powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.