Läs mer
Volfram(VI)oxid, 99,8 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11371868
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11371868 2 kg 2kg
11381868 100 g 100g
11391868 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11371868 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 011828.A3
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1314-35-8 | O3W | 231.837 g/mol
Det används i volfram- och volframtillverkning som används som röntgenskärmar och för brandsäkra tyger. Det används som ett keramiskt pigment. Nanotrådar av Tungsten (VI) oxid kan absorbera en högre andel av solstrålningen eftersom den absorberar blått ljus.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1314-35-8
Molekylformel O3W
Molekylvikt (g/mol) 231.837
MDL-nummer MFCD00011466
InChI-nyckel ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten trioxide, tungsten vi oxide, tungstic oxide, tungstic anhydride, tungsten oxide wo3, tungsten blue, tungstic acid anhydride, wolframic acid, anhydride, tungstentrioxide, acmc-20ajaa
PubChem CID 14811
IUPAC-namn trioxotungsten
LEDER O=[W](=O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Tungsten(VI) oxide
Smältpunkt 1473°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 kg
Analysprocentintervall 99.8% (metals basis)
Löslighetsinformation Tungsten (VI) oxide is soluble in hot alkali solutions. Insoluble in water and acids. Slightly soluble in hydrofluoric acid.
Formel vikt 231.85
Densitet 7.16
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.