Läs mer
Volfram(VI)oxid, 99,8 % (metallbas)
Beskrivning
Det används i volfram- och volframtillverkning som används som röntgenskärmar och för brandsäkra tyger. Det används som ett keramiskt pigment. Nanotrådar av Tungsten (VI) oxid kan absorbera en högre andel av solstrålningen eftersom den absorberar blått ljus.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tungsten(VI) oxide |
| Smältpunkt | 1473°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Analysprocentintervall | 99.8% (metals basis) |
| Löslighetsinformation | Tungsten (VI) oxide is soluble in hot alkali solutions. Insoluble in water and acids. Slightly soluble in hydrofluoric acid. |
| Formel vikt | 231.85 |
| Densitet | 7.16 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.