Läs mer
Volfram(VI)oxid, Puratronic™, 99,998 % (metallbas exklusive Mo), Mo 100 ppm
Produktkod. 11326718
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11326718 100 g 100g
11336718 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11326718 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013398.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 1314-35-8 | O3W | 231,837 g/mol
Volfram(VI)oxid används i volfram- och volframtillverkning som används som röntgenskärmar och för brandsäkra tyger. Det används som ett keramiskt pigment. Nanotrådar av volfram(VI)oxid kan absorbera en högre andel av solstrålningen eftersom den absorberar blått ljus.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-35-8
Molekylformel O3W
Molekylvikt (g/mol) 231.837
MDL-nummer MFCD00011466
InChI-nyckel ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten trioxide, tungsten vi oxide, tungstic oxide, tungstic anhydride, tungsten oxide wo3, tungsten blue, tungstic acid anhydride, wolframic acid, anhydride, tungstentrioxide, acmc-20ajaa
PubChem CID 14811
IUPAC-namn trioxotungsten
LEDER O=[W](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungsten(VI) oxide
Smältpunkt 1473 °C
Namnnotering Mo 100 ppm
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Analysprocentintervall 99,998 % metallbas exklusive Mo
Densitet 7.16
Löslighetsinformation Löslig i varma alkalilösningar. Olöslig i vatten och syror. Lätt löslig i fluorid.
Formel vikt 231.85
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.