Learn More
Tungsten(VI) oxide, Puratronic™, 99.998% (metals basis excluding Mo), Mo 100ppm
Product Code. p-4904566
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 11336718
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013398.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1314-35-8 | O3W | 231.837 g/mol
Volfram(VI)oxid används i volfram- och volframtillverkning som används som röntgenskärmar och för brandsäkra tyger. Det används som ett keramiskt pigment. Nanotrådar av volfram(VI)oxid kan absorbera en högre andel av solstrålningen eftersom den absorberar blått ljus.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1314-35-8
Molekylformel O3W
Molekylvikt (g/mol) 231.837
MDL-nummer MFCD00011466
InChI-nyckel ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten trioxide, tungsten vi oxide, tungstic oxide, tungstic anhydride, tungsten oxide wo3, tungsten blue, tungstic acid anhydride, wolframic acid, anhydride, tungstentrioxide, acmc-20ajaa
PubChem CID 14811
IUPAC-namn trioxotungsten
LEDER O=[W](=O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Tungsten(VI) oxide
Smältpunkt 1473°C
Namnnotering Mo 100ppm
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.998% metal basis excluding Mo
Löslighetsinformation Soluble in hot alkali solutions. Insoluble in water and acids. Slightly soluble in hydrofluoric acid.
Formel vikt 231.85
Odör Odorless
Densitet 7.16
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.