Läs mer
Volfram(VI)oxid, TRC
Produktkod. 30453649
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30453649 10 g
1 options
Produktkod. 30453649 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT89726010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungsten trioxide
CAS 1314-35-8
Kvantitet 10 g
Molekylformel WO3
Synonym Tungsten oxide (WO3), Avantama P10, C.I. 77901, CQ 8116, CQ 81G16, CQM 30, Ditungsten hexaoxide, FI-WO 3, Renecat, SII 30, Tritungsten nonaoxide, Tungsten oxide, Tungsten oxide (W2O6), Tungsten oxide (W3O9), Tungsten oxide (W4O12), Tungsten trioxide, Tungsten trioxide (WO3), Tungsten(VI) oxide, Tungstic anhydride, Tungstic oxide, Tungstic oxide (WO3), WWO 03PB, YMDS 06
InChI formel InChI=1S/3O.W
LEDER O=[W](=O)=O
IUPAC-namn trioxovolfram
Molekylvikt (g/mol) 231.84
Formel vikt 231.9357