Läs mer
Volframtråd, krompläterad, 1,8 mm (0,07 tum) min diameter, W 96,5+%, Cr 99,888% (metallbas)
Produktkod. 15423765
Change view
Kvantitet:
10 cm
5 x 10 cm
10 x 10 cm
Förpackningsstorlek:
10cm
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15423765 10 x 10 cm Varje
11319457 10 cm Varje
15413765 5 x 10 cm 10cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15423765 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041040.D@
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Förångningskälla, kontakter och beläggningar
Förångningskälla, kontakter och beläggningar
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungsten wire, chromium plated
Namnnotering ≤1,8 mm (0,07 tum) i diameter, tjock: 1,3 mm (0,05 tum), Cr-lager: ≤0,01 tum tjockt
Kvantitet 10 x 10 cm
Form Tråd
Anteckningar om analysprocent W≥ 96,5 %, Cr 99,888 % (metallbas)
MDL-nummer MFCD00011461
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.