Läs mer
Volframtråd, guldpläterad, 0,1 mm (0,004 tum) dia., W 99,95 % (metallbas), Au 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7059658
Kvantitet:
1 m
10 m
5 m
Förpackningsstorlek:
10m
1m
5m
Produktkod. 15493935
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045086.G1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungsten wire, gold plated
Namnnotering 0.1mm (0.004 in.) dia.
Kvantitet 1 m
Vikt ≈0.15g/m (W only), 3 to 5 wt% Au plating
Form Wire
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
MDL-nummer MFCD00011461
Procent renhet 99.95%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Au 99.99%, W 99.95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.