Läs mer
Volframzirkoniumoxid, 99,7 % (metallbas exklusive Hf), Hf< 0,38 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11304088
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304088 50 g 50g
11314088 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11304088 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041375.18
Request Bulk or Custom Format
Volframzirkoniumoxid används som en supersyrakatalysator i kolväteisomeriseringsprocessen och förestring av avfallssyraolja.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16853-74-0
MDL-nummer MFCD00168096
Synonym Zirconium tungstate; Zirconium tungsten oxide
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungsten zirconium oxide
Färg Grön till vit
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Hf), Hf< 0,3 %
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 586.92
Procent renhet 99.7%
Odör Odorless
Densitet 5.10 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.