Läs mer
Tungstinsyra, 99+%
Produktkod. 10134740 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10134740 100 g Plastflaska 100g
10318300 5 g Glasflaska 5g
10107423 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10134740 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 207611000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7783-03-1 | H2O4W | 249,86 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-03-1
Molekylformel H2O4W
Molekylvikt (g/mol) 249.86
MDL-nummer MFCD00011336
InChI-nyckel CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn dioxotungstendiol
LEDER O[W](O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungstic acid
Färg Grön-gul till gul
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Förpackning Plastflaska
Densitet 5.5, 5.5000g/mL
Analysprocentintervall 99% min
Linjär formel H2WO4
Merck Index 15, 9998
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i HF och alkalier
Formel vikt 249.86
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.