Läs mer
Volframsyra, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3756729 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glass bottle
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
Produktkod. 10318300
Brand: Thermo Scientific Acros 207610050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7783-03-1 | H2O4W | 249.86 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-03-1
Molekylformel H2O4W
Molekylvikt (g/mol) 249.86
MDL-nummer MFCD00011336
InChI-nyckel CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn dioxotungstendiol
LEDER O[W](O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungstic acid
Färg Green-Yellow to Yellow
Fysisk form Powder
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99% min
Linjär formel H2WO4
Merck Index 15, 9998
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hf and alkalies
Formel vikt 249.86
Procent renhet ≥99%
Förpackning Glass bottle
Densitet 5.5, 5.5000g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.