Läs mer
Tungstinsyra, TRC
Produktkod. 30454928
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30454928 50 g
1 options
Produktkod. 30454928 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT89727050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungstic Acid
CAS 7783-03-1
Molekylformel H2O4W
Kvantitet 50 g
Synonym Dihydrogen Tetraoxotungstate(2-), Tungsten Acid (H2WO4), Tungsten Hydroxide Oxide, W(OH)2O2), Tungstic Acid, Tungstic(VI) Acid, Dihydrogen Tungstate (H2WO4)
InChI formel InChI=1S/2H2O.2O.W/h2*1H2;;;/q;;;;+2/p-2
LEDER O[W](=O)(=O)O
IUPAC-namn dihydroxi(dioxo)volfram
Molekylvikt (g/mol) 249.85
Formel vikt 249.9462