Läs mer
Tungstic(VI) acid
Produktkod. p-4408197
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11364929
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 082118.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7783-03-1 | H2O4W | 249.85 g/mol
Appliceras som smakämne och doft.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-03-1
Molekylformel H2O4W
Molekylvikt (g/mol) 249.85
MDL-nummer MFCD00011336
InChI-nyckel CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
Synonym tungstic acid, tungstic vi acid, dihydroxy dioxo tungsten, dihydrogen wolframate, wolframsaure, tunstic acid, dihydroxidodioxidotungsten, tungstic acid h2wo4, unii-j4d6k0rx2g
PubChem CID 1152
ChEBI CHEBI:36272
IUPAC-namn dihydroxi(dioxo)volfram
LEDER O[W](=O)(=O)O
Specifikationer
Kokpunkt 1473°C
Kemiskt namn eller material Tungstic(VI) acid
Smältpunkt 100°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Insoluble in water and acid. Soluble in alkaline solution.
Formel vikt 249.86
Brytningsindex 2.24
Densitet 5.5
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.