missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tungstophosphoric Acid Hydrate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tungstophosphoric Acid Hydrate |
| CAS | 12501-23-4 |
| Smältpunkt | 107°C |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | H3[P(W3O10)4] · X H2O |
| MDL-nummer | MFCD00149915 |
| Synonym | Tungstophosphoric acid hydrate, Phosphotungstic acid, Tungstophosphoric acid hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 2880.05 (Anhydrous Basis) |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?