missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tungstophosphoric Acid Hydrate, Supelco™

Produktkod. 15896860
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15896860 250 g 250g
15886860 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15896860 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1005830250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For analysis EMSURE™

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 12501-23-4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tungstophosphoric Acid Hydrate
Smältpunkt 107°C
Kvantitet 250 g
Molekylformel H3[P(W3O10)4] · X H2O
MDL-nummer MFCD00149915
Synonym Tungstophosphoric acid hydrate, Phosphotungstic acid, Tungstophosphoric acid hydrate
Molekylvikt (g/mol) 2880.05 (anhydrous basis)
Kvalitet Ungraded
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.