Läs mer
Tungstokiselsyrahydrat, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11334607
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334607 50 g 50g
11324607 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11334607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039651.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12027-43-9 | H4O40SiW12 | 2878.16 g/mol
Katalysator för organisk syntes, mineralseparation, reagens för alkaloider. Volframkiselsyrahydrat används för att framställa etylacetat och ättiksyra från etylen. Det används vid framställning av silikowolframatbutylmetylimidazoliumbromid och laddningsöverföringsföreningar med Keggin-anjoner. Det används också vid katalysatorframställning, vilket är användbart för katalytisk vätskefasoxidation av xylen. Vidare fungerar det som en förmedlare vid produktion av väte genom elektrolys av vatten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12027-43-9
Molekylformel H4O40SiW12
Molekylvikt (g/mol) 2878.16
MDL-nummer MFCD00036271
InChI-nyckel HIKIIEGSHYIJCC-UHFFFAOYSA-K
Synonym tungstosilicic acid, tungstosilicic acid hydrate, p.a., tungstosilicic acid hydrate, purum p.a., tungstosilicic acid hydrate, reagent grade, tungstosilicic acid hydrate trace metals basis, tungstate 4-, m12-orthosilicato 4--ko:ko:ko:ko':ko':ko':ko:ko:ko:ko':ko':ko' tetracosa-m-oxododecaoxododeca-, hydrogen 1:4
PubChem CID 71307034
LEDER O[Si](O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)(O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungstosilicic acid hydrate
Namnnotering Reagent Grade
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn kiselsyra;1,3,5-trioxa-2$l^{6},4$l^{6},6$l^{6}-tritungstacyklohexan 2,2,4,4,6,6-hexaoxid;hydrat
Formel vikt 2878.28 (Anhydrous)
Kvalitet Reagens
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tungstosilicic acid hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tungstosilicic acidhydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.