Läs mer
Tungstokiselsyrahydrat, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4408198
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11324607
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039651.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12027-43-9 | H4O40SiW12 | 2878.16 g/mol
Katalysator för organisk syntes, mineralseparation, reagens för alkaloider. Volframkiselsyrahydrat används för att framställa etylacetat och ättiksyra från etylen. Det används vid framställning av silikowolframatbutylmetylimidazoliumbromid och laddningsöverföringsföreningar med Keggin-anjoner. Det används också vid katalysatorframställning, vilket är användbart för katalytisk vätskefasoxidation av xylen. Vidare fungerar det som en förmedlare vid produktion av väte genom elektrolys av vatten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12027-43-9
Molekylformel H4O40SiW12
Molekylvikt (g/mol) 2878.16
MDL-nummer MFCD00036271
InChI-nyckel HIKIIEGSHYIJCC-UHFFFAOYSA-K
Synonym tungstosilicic acid, tungstosilicic acid hydrate, p.a., tungstosilicic acid hydrate, purum p.a., tungstosilicic acid hydrate, reagent grade, tungstosilicic acid hydrate trace metals basis, tungstate 4-, m12-orthosilicato 4--ko:ko:ko:ko':ko':ko':ko:ko:ko:ko':ko':ko' tetracosa-m-oxododecaoxododeca-, hydrogen 1:4
PubChem CID 71307034
LEDER O[Si](O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)(O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungstosilicic acid hydrate
Namnnotering Reagent Grade
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn 9-[(7-hydroxi-1,1,3,3,5,5,7,7-oktaoxotetratungstoxan-1-yl)oxi]-1,1,3,3,5,5,7,7,11,11,13,13,15,15,17,17 -hexadekaoxo-2,4,6,8,10,12,14,16-oktaoxa-9-sila-1,3,5,7,11,13,15,17-oktatungstaheptadekan-1,9,17-triol
Formel vikt 2878.28 (anhydrous)
Kvalitet Reagens
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt