Läs mer
Tungstosilicic Acid Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tungstosilicic Acid Hydrate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/H4O4Si.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4H;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; |
| Formel vikt | 2879.216 |