Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tunicamycin (Antibiotic) |
| Typ | Tunicamycin |
| Namnnotering | From Streptomyces species |
| CAS | 11089-65-9 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Formel vikt | 840 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Tunicamycin
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- H300-Dödligt vid förtäring.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P330-Skölj munnen.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Tunicamycin