Läs mer
Tunicamycin, MedChemExpress
Kvantitet:
2 mg
5 mg
Beskrivning
Tunicamycin causes accumulation of unfolded proteins in cell endoplasmic reticulum (ER) and induces ER stress, and causes blocking of DNA synthesis and cell cycle arrest in G1 phase. Tunicamycin inhibits gram-positive bacteria, yeasts, fungi, and viruses and has anti-cancer activity.Tunicamycin increases exosome release in cervical cancer cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tunicamycin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 11089-65-9 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 2 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C39H64N4O16 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Löslighetsinformation | DMSO : 40 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=C1NC(N([C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(C[C@@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(/C=C/[(CH2) 8-11]C(C)C)=O)[C@H](O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4NC(C)=O)O3)O)O2)C=C1)=O |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.