Läs mer
Tunicamycin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11446412 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11446412 10 mg 10mg
11426412 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11446412 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215002810
Kemiska identifierare
CAS 11089-65-9
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tunicamycin
Typ Tunicamycin
Fysisk form Pulver
Färg Tan till vitt
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 840
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tunicamycin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P330-Skölj munnen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tunicamycin