missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tunicamycin, MP Biomedicals™

Produktkod. p-4404617 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11426412

Brand: MP Biomedicals 0215002801

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 11089-65-9

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tunicamycin
Typ Tunicamycin
Fysisk form Pulver
Färg Tan till vitt
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 840
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.