Läs mer
Tunicamycin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tunicamycin |
| CAS | 11089-65-9 |
| Molekylformel | (CH2)nC29H44N4O16 |
| Kvantitet | 5 mg |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C(Cl)C=C1/C(C2=CC=CC=C2Cl)=N/C(CO)C)CN3CCOCC3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 844.95 |
| Formel vikt | 449.1273 |